Descripción
El Micronova FlexBrush™ Está disponible con núcleo de acero inoxidable o de alambre de zinc para mayor rigidez. Estos cepillos son ideales para la limpieza de piezas pequeñas y equipos, con cubiertas deslizantes opcionales para una limpieza especializada. Se puede acoplar un mango de plástico opcional a mangos roscados para un mayor alcance.
- Cepillos de alambre flexibles en forma de S y J con cerdas de nailon
- Ideal para limpiar exteriores de tuberías, accesorios y barandillas
- Núcleo de alambre de acero inoxidable o zinc disponible
- El núcleo de zinc proporciona rigidez adicional
- Los cepillos se pueden moldear para aplicaciones personalizadas
- Cerdas de 5,7 cm (2,25 in) de diámetro, cabezales de cepillo de 22,86 cm (9 in)
- Disponible en una selección de tejidos para mejorar el saneamiento
- NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
- Microfibra— 80% poliéster, 20% poliamida es altamente absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- El mango de plástico se puede acoplar a las asas roscadas
- Cubiertas irradiadas con rayos gamma disponibles para zonas asépticas
- Fabricado con materiales que cumplen los requisitos de la FDA
- Las cubiertas son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14,5 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 36,8 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Instrucciones de cuidado | Instrucciones de lavandería -- El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de volver a utilizarlos o esterilizarlos con vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 ºC. |
| Para utilizar con (equipo) | FlexBrush |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y desinfección de tuberías, barandillas y accesorios para salas limpias |
| Mostrar más |