Learn More
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias
Código de producto. 13118675 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
100 % poliéster tejido liso
100 % poliéster texturizado
304 electropulido
Poliéster
giratoria de policetona
interior de espuma
Tipo de producto:
Funda de herramienta de limpieza para aisladores
Funda del aislador
Herramienta para aisladores de plástico, accesorio de mango roscado ACME
Herramienta para aisladores, accesorio de mango de desconexión rápida
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto unitSize
13118675 interior de espuma Funda de herramienta de limpieza para aisladores paquete de 50
13137666 giratoria de policetona Herramienta para aisladores de plástico, accesorio de mango roscado ACME cada uno
13128675 Poliéster Funda del aislador paquete de 50
12817033 100 % poliéster tejido liso Funda de herramienta de limpieza para aisladores paquete de 50
15541755 100 % poliéster texturizado Funda de herramienta de limpieza para aisladores paquete de 50
11932485 304 electropulido Herramienta para aisladores, accesorio de mango de desconexión rápida cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13118675 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ITC620911IR
El adaptador de recambio angulado irradiado con pivotes que giran 360° funciona con una amplia gama de fundas de mopa irradiadas para limpiar y desinfectar eficazmente aisladores, campanas extractoras, RABS y equipos pequeños en entornos limpios y asépticos.
Help to simplify cleaning in compliance with USP 797
La herramienta para aisladores irradiada de Micronova se ha diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance. Las fundas están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido.
  • Herramienta para aisladores de plástico irradiada con selección de fundas irradiadas
  • Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
  • Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
  • Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
  • Sometida a radiación gamma para su uso en entornos asépticos
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
  • Compatibles con alcohol, desinfectantes fuertes y esterilización por vapor
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Tipo de producto Funda de herramienta de limpieza para aisladores
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con aisladores, dispositivos de contención y campanas extractoras biológicas en salas limpias y zonas de amortiguamiento
Color-coded No
Material interior de espuma