Learn More
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias
BIOPHARMA
Código de producto. 12817033 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
100 % poliéster tejido liso
100 % poliéster texturizado
304 electropulido
Poliéster liso
giratoria de policetona
interior de espuma
Tipo de producto:
Funda de herramienta de limpieza para aisladores
Funda de mopa
Herramienta para aisladores de plástico, accesorio de mango roscado ACME
Mango extensible, fijación de desconexión rápida
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Tamaño de la unidad
12817033 100 % poliéster tejido liso Funda de herramienta de limpieza para aisladores paquete de 50
13137666 giratoria de policetona Herramienta para aisladores de plástico, accesorio de mango roscado ACME cada uno
13118675 interior de espuma Funda de herramienta de limpieza para aisladores paquete de 50
32236954 Poliéster liso Funda de mopa paquete de 50
15541755 100 % poliéster texturizado Funda de herramienta de limpieza para aisladores paquete de 50
11932485 304 electropulido Mango extensible, fijación de desconexión rápida cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12817033 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ITC69IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00€
    421.87€ / paquete de 50
    Ahorro 18.13€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
El adaptador de recambio angulado irradiado con pivotes que giran 360° funciona con una amplia gama de fundas de mopa irradiadas para limpiar y desinfectar eficazmente aisladores, campanas extractoras, RABS y equipos pequeños en entornos limpios y asépticos.
Ayudan a simplificar la limpieza de conformidad con la norma de USP 797
La herramienta para aisladores irradiada de Micronova se ha diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance. Las fundas están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido.
  • Herramienta para aisladores de plástico irradiada con selección de fundas irradiadas
  • Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
  • Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
  • Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
  • Sometida a radiación gamma para su uso en entornos asépticos
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
  • Compatibles con alcohol, desinfectantes fuertes y esterilización por vapor
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Funda de herramienta de limpieza para aisladores
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 50/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Aisladores, elementos de contención y cabinas de seguridad biológica en salas limpias y zonas de amortiguamiento
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de BSC, campanas extractoras, aisladores y otros equipos.
Color-coded No
Material 100 % poliéster tejido liso