Learn More
Motic™ Micrómetro ocular WF10X/20 mm, div. de 1°/transportador de 360°, con mirilla
Código de producto. 15435162
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
10X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Tamaño de la unidad
15435162 10X cada uno
1 options
Código de producto. 15435162 Proveedor Motic™ N.º de proveedor SG02T0207B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    72.00€ / paquete de 1
    Ahorro 3.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Mida las muestras con confianza con este ocular para microscopio diseñado con una escala integrada y precisa. El micrómetro ocular Motic™ WF10X/20 mm, div. de 1°/transportador de 360°, con mirilla proporciona un campo de visión mejorado y un mayor alivio ocular.
  • Ocular de campo ancho para mejorar el campo de visión y el alivio ocular.
  • Divisiones: 1° en transportador de 360° con mirilla.
  • Ampliación: 10X.
  • CDV: 20 mm.
Especificaciones
Tipo Ocular de micrómetro de campo ancho
Descripción Divisiones de 1° en 360°
Diámetro (métrico) CDV:20mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios DM-39 DM-143
Incluye Mirilla, transportador
Potencia de aumento 10X