Learn More
Motic™ Ocular de micrómetro WF10X/18 mm, 100 div./10 mm, con mirilla, DM-111
Description
- Ocular de campo ancho para mejorar el campo de visión y el alivio ocular.
- Divisiones: 100 en 10 mm con mira.
- Ampliación: 10X.
- CDV: 18 mm.
Specifications
Specifications
| Tipo | Campo ancho, micrómetro |
| Descripción | 100 divisiones de 10 mm |
| Diámetro (métrico) | FOV:18mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios DM-111 |
| Incluye | Mira |
| Potencia de aumento | 10X |