Description
- Microfibra sintética
- Mopa ligera y rentable
- De un solo uso: cobertura de 6 m2 Av
- Ideal para la eliminación de suelos brutos y partículas finas
Specifications
Specifications
| Dimensiones | 390 x 130 mm |
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Mopa MicroGenesis |
| Color-coded | No |
| Material | Microfibra sintética |