Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5430/5430 R
BIOPHARMA
Código de producto. 16692832 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor A-2-MTP
Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor
Sin rotor
Tipo de controlador:
Perilla giratoria
Teclado
Modelo:
Centrífuga 5430
Centrífuga 5430 (EU-IVD)
Centrífuga 5430 R
Centrífuga 5430 R (EU-IVD)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Tipo de controlador Modelo Tamaño de la unidad
16692832 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor A-2-MTP Perilla giratoria Centrífuga 5430 cada uno
10326924 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 (EU-IVD) 1 PCS
10091594 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430 (EU-IVD) 1 PCS
10329443 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Sin rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 R (EU-IVD) 1 PCS
15825073 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Teclado Centrífuga 5430 R 1 set
15845073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430 R cada uno
15865073 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 R 1 set
15885073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 R cada uno
15865063 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Teclado Centrífuga 5430 1 set
15845063 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430 cada uno
15885063 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 1 set
15805073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16692832 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427000178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5400.00€
    4969.00€ / paquete de 1
    Ahorro 431.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
La exclusiva centrífuga cruzada Eppendorf 5430 y 5430 R combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
  • Capacidad máx. del rotor: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Vel. máx.: 30.130 × g (17.500 rpm)
  • Extraordinaria versatilidad con 12 rotores diferentes
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Menú multilingüe (inglés, alemán, francés, español) con gran pantalla retroiluminada
  • 5 teclas de programa para acceder fácilmente a los programas de rutina
  • Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad
  • Eppendorf QuickLock™: sistema para abrir y cerrar rápidamente la tapa del rotor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    RCF máx. 30.130 x g
    Refrigerado No
    Nivel de ruido <60 dB(A)
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilib
    Temporizador De 30 s a 99:59 h, con función de ciclo continuo
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Incluye Con rotor A-2-MTP
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tipo de controlador Perilla giratoria
    Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Modelo Centrífuga 5430
    Tipo de pantalla LCD grande y luminosa
    Tipo de producto Microcentrífugas