Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15865073 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor A-2-MTP
Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor
Sin rotor
Tipo de controlador:
Perilla giratoria
Teclado
Modelo:
Centrífuga 5430
Centrífuga 5430 (EU-IVD)
Centrífuga 5430 R
Centrífuga 5430 R (EU-IVD)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Tipo de controlador Modelo unitSize
15865073 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 R 1 set
10326924 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 (EU-IVD) 1 PCS
10091594 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430 (EU-IVD) 1 PCS
10329443 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Sin rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 R (EU-IVD) 1 PCS
15825073 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Teclado Centrífuga 5430 R 1 set
15845073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430 R cada uno
15885073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 R cada uno
15865063 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Teclado Centrífuga 5430 1 set
15845063 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430 cada uno
16692832 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor A-2-MTP Perilla giratoria Centrífuga 5430 cada uno
15885063 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 1 set
15805073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Perilla giratoria Centrífuga 5430 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15865073 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5428000410
Equipamiento Promoción Mensual
Usar código promocional 28129
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La exclusiva centrífuga cruzada Eppendorf 5430 y 5430 R combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
  • Capacidad máx. del rotor: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Vel. máx.: 30.130 × g (17.500 rpm)
  • Extraordinaria versatilidad con 12 rotores diferentes
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Menú multilingüe (inglés, alemán, francés, español) con gran pantalla retroiluminada
  • 5 teclas de programa para acceder fácilmente a los programas de rutina
  • Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad
  • Eppendorf QuickLock™: sistema para abrir y cerrar rápidamente la tapa del rotor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad 30 × 2 ml
    Vel. máx 17.500 rpm
    RCF máx. 30.130 x g
    Refrigerado Sí
    Altura exterior (imperial) 11,7 in
    Altura exterior (métrico) 29 cm
    Nivel de ruido <54 dB(A) con rotor F-45-30-11
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilib
    Temporizador De 30 s a 99:59 h, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 15 in
    Anchura exterior (métrico) 38 cm
    Vataje 1,050 W
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Incluye Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor
    Dimensiones exteriores (L × An × Al) 380 x 640 x 290 mm
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tipo de controlador Perilla giratoria
    Rotor incluido
    Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Modelo Centrífuga 5430 R
    Tipo de pantalla LCD grande y luminosa
    Intervalo de temperatura (métrico) -11°C a +40°C
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5430/5430 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.