Learn More
- Home
- Products
- pH y electroquímica
- Medidores de electroquímica
- Medidores multiparamétricos
- METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Código de producto. 15365073
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Medidor de oxígeno disuelto S9
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
SevenGo Dúo SG23
SevenGo Dúo SG68
pH, ORP
Canales:
1
2
Monocanal
Tipo de producto:
Medidor con kit biotecnológico
Medidor con kit de DBO
Medidor con kit de alimentos
Medidor con kit de bioetanol
Medidor con kit de campo
Medidor con kit de campo, cable de 2 m
Medidor con kit de campo, cable de 5 m
Medidor con kit de electrodos
Medidor con kit de luz
Medidor con kit estándar
Medidor con kit para fluoruro
Medidor de conductividad
Medidor de oxígeno disuelto
Medidor de pH/Ion/Cond.
Medidor de pH/Ion/OD/ORP
Medidor de pH/conductividad
Medidor de pH/iones/OD
Medidor de pH/mV
Medidor de pH/mV y de iones
Medidor portátil OD
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Modelo | Canales | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15365073 | Seven2Go S3 | 1 | Medidor con kit de campo | cada uno |
| 10205774 | SevenGo Dúo SG23 | 2 | Medidor con kit de electrodos | 1 set |
| 10379304 | SevenGo Dúo SG23 | 2 | Medidor de pH/conductividad | cada uno |
| 11967981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor con kit de campo, cable de 2 m | 1 set |
| 11918011 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor con kit de campo, cable de 5 m | 1 set |
| 10422005 | SevenGo Dúo SG68 | 2 | Medidor de pH/iones/OD | cada uno |
| 10717315 | SevenGo Dúo SG68 | 2 | Medidor con kit de electrodos | cada uno |
| 10042274 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor con kit de electrodos | cada uno |
| 10297814 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor con kit de campo | cada uno |
| 15345073 | Seven2Go S3 | 1 | Medidor de conductividad | cada uno |
| 15355073 | Seven2Go S3 | 1 | Medidor con kit estándar | cada uno |
| 15375073 | Seven2Go S3 | 1 | Medidor con kit de bioetanol | cada uno |
| 15385073 | Seven2Go S4 | Monocanal | Medidor de oxígeno disuelto | cada uno |
| 15395073 | Seven2Go S4 | Monocanal | Medidor con kit estándar | cada uno |
| 15305083 | Seven2Go S4 | Monocanal | Medidor con kit de campo | cada uno |
| 15315093 | Medidor de oxígeno disuelto S9 | Monocanal | Medidor con kit estándar | cada uno |
| 15325093 | Medidor de oxígeno disuelto S9 | Monocanal | Medidor con kit de campo | cada uno |
| 15335093 | Medidor de oxígeno disuelto S9 | 1 | Medidor con kit de DBO | cada uno |
| 15395063 | Seven2Go S2 | 1 | Medidor de pH/mV | cada uno |
| 15305073 | Seven2Go S2 | 1 | Medidor con kit estándar | cada uno |
| 15315073 | Seven2Go S2 | 1 | Medidor con kit de campo | cada uno |
| 15325073 | Seven2Go S2 | 1 | Medidor con kit de alimentos | cada uno |
| 15335073 | pH, ORP | 1 | Medidor con kit de luz | cada uno |
| 15355083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | Medidor de pH/mV y de iones | cada uno |
| 15375083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | Medidor con kit de campo | cada uno |
| 15385083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | Medidor con kit biotecnológico | cada uno |
| 15395083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | Medidor con kit para fluoruro | cada uno |
| 15305093 | Medidor de oxígeno disuelto S9 | 1 | Medidor portátil OD | cada uno |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Medidor de pH/Ion/Cond. | cada uno |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Medidor de pH/Ion/OD/ORP | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15365073
Proveedor
METTLER TOLEDO™
N.º de proveedor
30207956
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Usar código promocional 28023
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
1003.31 EUR hasta el 2026-08-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28023" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28023" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Includes
Instrumento, pinza de electrodo, InLab 738-ISM y sobres de estándares de conductividad (μ1413 S/cm y 12,88 mS/cm), frascos para calibración, instrucciones de uso, guía rápida, informe de prueba, declaración de conformidad, uGo™ Estuche de transporte y pilas
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (conductividad) | ± 0,5% |
| Exactitud (salinidad) | ± 0,5% |
| Exactitud (TDS) | ± 0,5% |
| Duración de la batería | 250-400 h |
| Batería, tipo | Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH |
| Puntos de calibración | 1 |
| Constante de celda | Introducción manual |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000 |
| Canales | 1 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP67 |
| Measurement Modes | Conductividad |
| Intervalo (conductividad) | 0,01 a 1 (intervalo automático) |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Intervalo (resistividad) | De 0,00 a 100,0 Mohm/cm |
| Intervalo (salinidad) | De 0,00 a 42 psu |
| Intervalo (TDS) | De 0,01 mg/l a 300 g/l |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -5°C a +105°C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para muestras acuosas con conductividad de media a alta; ideal para mediciones en cualquier lugar. |
| Incluye | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM; maletín de transporte/protección uGo |
| Entradas | LTW de 7 pines (sensor) |
| Modelo | Seven2Go S3 |
| Tipo de producto | Medidor con kit de campo |
| Resolución (conductividad) | 0,01 a 1 (intervalo automático) |
| Resolución (salinidad) | Desde 0,01 hasta 0,1 |
| Resolución (TDS) | Desde 0,01 hasta 1 |
| Compensación de la temperatura | Automático o manual |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 222 x 70 x 35 mm |
| Peso (métrico) | 270 g |
| Mostrar más Mostrar menos |