Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos ISE combinados SevenGo™ perfectION
Descripción
- Tan amplia como la gama de diferentes iones, es la selección de electrodos selectivos de iones (ISE)
- El clic especial& Clear™ La unión permite un contacto óptimo de la solución electrolítica y la muestra.
- Con las soluciones especializadas, la muestra se puede preparar de forma óptima para la correcta medición de la concentración de iones
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Iones Cl- |
| Tipos de conector | Lemo |
| Tipo de solución de llenado | ISA |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 1,8 a 35 500 mg/l |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Electrodo. | Electrodo de ISE combinado |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los medidores de pH, mV o ionómetros |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | ISE de combinación |
| Mostrar más |