Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos InLab™ Reference
Código de producto. 10777304
Cambiar vista
Click to view available options
Junta:
Cerámica
Manguito de PTFE
Triple/cerámico
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta unitSize
10777304 Triple/cerámico cada uno
10018622 Manguito de PTFE cada uno
10756513 Cerámica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10777304 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51343192
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de referencia para ser emparejado con electrodos de medición de semicelda.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Para su uso con electrodos de medición de semicelda
Accesorios& Cuidado
  • Tipo de conector S7: Se requiere cable S7 a tipo banana de 2 mm (30281923)
  • InLab Referencia: unión cerámica
  • InLab Reference Plus: unión de manguito de PTFE móvil
  • InLab Flujo de referencia: unión cerámica triple
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Triple/cerámico
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 130 °C
Tipo Electrodo de referencia de semicelda; electrodo de gel interno
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de rutina y mediciones en semiceldas de ion selectivo
Referencia interna ARGENTHAL
Modelo InLab™ Reference Flow
Electrolito de referencia KCl de 3 mol/l
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 130 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 12 cm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 1,2 cm