Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de semicelda para medición de pH InLab™ Mono
Código de producto. 10496313
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 0 °C a 100 °C
De 0 °C a 130 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (métrico) unitSize
10496313 De 0 °C a 130 °C cada uno
10202903 De 0 °C a 100 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10496313 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51343196
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un electrodo de semicelda para medición de pH con un cuerpo de vidrio adecuado para muestras de alta temperatura y pH elevado en las que la vida útil del electrodo es significativamente más corta que la de un electrodo de referencia estándar.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Muestras de alta temperatura
  • Muestras de pH elevado
  • Ácidos y bases corrosivos
  • Tratamiento de agua potable
Accesorios& Cuidado
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector De S7 a BNC (30281915)
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 12
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 130 °C
Tipo Electrodo de medición de semicelda; vidrio de membrana de pared gruesa A41
Para utilizar con (aplicación) Acoplamiento de manguera de electrolitos, puente de electrolitos
Modelo InLab™ Mono Plus
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 130 °C
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm