Learn More
Metileno di-p-fenil diisocianato, 98 %, copos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10371541 500 g Frasco de vidrio 500 g
10055700 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10371541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414285000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-68-8 , 5873-54-1
Fórmula molecular C15H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 250.26
Número MDL MFCD00036131
Clave InChI UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-[(4-isocianofenil)metil]benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene di-p-phenyl diisocyanate
Nombre de nota 99.5%
Punto de fusión 40.0°C
Color Blanco
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 392.0°C
Temperatura de inflamación 202°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2.5% max. (2,4′-MDI isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OCNC6H4CH2C6H4NCO
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.22
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,nitrobenzene
Viscosidad 3-6 mPa.s (42°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylenedi-p-phenyl diisocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.