Learn More
Micronova™ Limpiador de alta resistencia MegaClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 13137736 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
19 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
13137736 5 gal 19 litros
11932475 1 gal 15.14 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13137736 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MC15G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    357.72€ / 19 litros
    Ahorro 15.28€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Un limpiador y desengrasante no inflamable de alta resistencia que elimina la grasa, los adhesivos y las manchas fotorresistentes de la mayoría de las superficies. Disponible en frascos de 3,8 l o 18,9 l (1 o 5 gal) y un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal).
El Micronova MegaClean™ El limpiador de alta resistencia ofrece una alternativa eficaz a los limpiadores tóxicos, inflamables y a base de solventes, como la acetona y el alcohol isopropílico. Filtrado a 0,1 micrómetros, este limpiador es ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
  • Desengrasante para salas limpias de alta resistencia no inflamable
  • Elimina la grasa, los adhesivos y las manchas fotorresistentes de la mayoría de las superficies.
  • Ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Disponible en frascos de recarga de 3,8 l o 18,9 l (1 o 5 gal) y un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal).
  • Biodegradable
  • Soluble en agua
  • Efectivo a bajas concentraciones
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador MegaClean
Color-coded N.º
Tipo de mango Ninguno
Esterilidad No estéril
Descripción Detergente de alta resistencia, desengrasante
Para utilizar con (aplicación) Solución de limpieza puntual ideal que elimina fácilmente la grasa, los adhesivos y las manchas fotorresistentes de la mayor parte de las superficies, suelos, zonas de mucho tráfico, limpieza de piezas, eliminación de adhesivo
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Volumen (imperial) 5 gal