Learn More
Micronova™ Limpiador de alta resistencia MegaClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 11932475 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 qt
1 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
19 litros
7.60 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
11932475 1 gal 15.14 litro
13137736 5 gal 19 litros
13157736 1 qt 7.60 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11932475 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MC1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    299.32€ / 15.14 litros
    Ahorro 13.68€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un limpiador y desengrasante no inflamable de alta resistencia que elimina la grasa, los adhesivos y las manchas fotorresistentes de la mayoría de las superficies. Disponible en frascos de 3,8 l o 18,9 l (1 o 5 gal) y un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal).
El Micronova MegaClean™ El limpiador de alta resistencia ofrece una alternativa eficaz a los limpiadores tóxicos, inflamables y a base de solventes, como la acetona y el alcohol isopropílico. Filtrado a 0,1 micrómetros, este limpiador es ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
  • Desengrasante para salas limpias de alta resistencia no inflamable
  • Elimina la grasa, los adhesivos y las manchas fotorresistentes de la mayoría de las superficies.
  • Ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Disponible en frascos de recarga de 3,8 l o 18,9 l (1 o 5 gal) y un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal).
  • Biodegradable
  • Soluble en agua
  • Efectivo a bajas concentraciones
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador MegaClean
Color-coded N.º
Handle Type Ninguno
Esterilidad No estéril
Descripción Detergente de alta resistencia, desengrasante
Para utilizar con (aplicación) Manchas resistentes, eliminación de adhesivos en salas limpias y su entorno
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Volumen (imperial) 1 gal