Learn More
Eppendorf™ Puntas de micropipeta Master Tips™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10777021 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
:
Puntas de micropipeta Master Tips™
Código de producto.
10777021 Puntas de micropipeta Master Tips™
1 options
Código de producto. 10777021 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030001320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use estas puntas de pipeta para el pipeteo sin contaminación. Las puntas de micropipeta Master Tips™ son ideales para un pipeteo preciso de líquidos con alta presión de vapor.
  • Pistón integrado en la punta y listo para su uso
  • En gradilla, esterilizable en autoclave a 121 °C, 20 min.
  • Para uso con Biomaster™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tipo jeringa, punta de desplazamiento positivo con pistón integrado
Volumen (métrico) 20 μl
Color Gris
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 52 mm
Certificaciones/conformidad Calidad Eppendorf™
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo preciso de soluciones viscosas o líquidos con alta presión de vapor
Características Pistón integrado
Formato Gradilla, 5 x 96
Para utilizar con (equipo) BioMaster
Línea de productos Master Tip