Learn More
Heptahidrato de sulfato de magnesio, cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU, FCC, 99,5-100,5 % (calc. de la sustancia en seco), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15641250 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15641250 1 kg 1 Kg
15631250 100 g 100 g
15651250 2.5 kg 2.50 Kg
15681250 5 kg 5 Kg
15691250 6 x 1 kg paquete de 6
15601260 6 x 2.5 kg paquete de 6
15671250 4 x 5 kg paquete de 4
15661250 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15641250 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 131421KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Cumple las especificaciones analíticas las farmacopeas europea, británica y de EE. UU, FCC, 99,5-100,5 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate Heptahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal MgSO4 · 7H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.47g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 0.1mmHg (20°C)
Densidad Vapor Density: <0.01 (vs air)