Learn More
Micronova™ Mopa de poliéster con broches M-Zone™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15551755 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15551755 Poliéster paquete de 24
1 options
Código de producto. 15551755 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MZSM1114IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    517.36€ / paquete de 24
    Ahorro 24.64€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Mopa de poliéster con entramado laminado para aumentar la absorbancia. La mopa de poliéster con broches Micronova™ M-Zone™ es compatible con desinfectantes fuertes.
  • Irradiada
  • Esterilizable en autoclave
  • Para su uso con adaptadores para fregona de las series QDSL y QPSL
  • Diseñada para entornos limpios y controlados
  • 100 % poliéster con entramado laminado para aumentar la absorbencia
  • Compatible con desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
Directrices de AMI para la esterilización
Especificaciones
Material Poliéster