Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anillo de luz LED para la serie VisiLED
Código de producto. 16657105 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Anillo de luz LED de campo brillante
Anillo de luz LED de campo oscuro
Anillo de luz delgado
Anillo de luz segmentado
Intervalo (Lux):
100 klx (WD 75 mm), 160 W/ m²
110 klx (WD 85 mm)
130 klx (WD 10 mm)
200 klx (75 mm)
360 klx (WD 30 mm)
65 Klx (WD 50 mm) o 45 klx (WD 25 mm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Intervalo (Lux) Tamaño de la unidad
16657105 Anillo de luz segmentado 100 klx (WD 75 mm), 160 W/ m² cada uno
15713042 Anillo de luz delgado 65 Klx (WD 50 mm) o 45 klx (WD 25 mm) 1 unidad
12846543 Anillo de luz LED de campo oscuro 130 klx (WD 10 mm) cada uno
16647105 Anillo de luz LED de campo brillante 110 klx (WD 85 mm) cada uno
11707348 Anillo de luz LED de campo brillante 200 klx (75 mm) 1 PCS
11787018 Anillo de luz LED de campo brillante 360 klx (WD 30 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16657105 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 400200
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Las luces de anillo VisiLED están disponibles en versiones de campo claro, campo oscuro y UV. Todos ofrecen una iluminación extremadamente homogénea y sin sombras con un disipador de calor bien diseñado que permite el máximo brillo y una larga vida útil.
  • Diseño ergonómico delgado.
  • Iluminación homogénea.
  • LED especialmente seleccionados.
  • Atenuación extrafina.
  • Cinco modos de segmento posibles: círculo completo, semicírculo, cuarto de círculo, segmento doble y cuatro segmentos.
  • En combinación con accesorios como difusores, juegos polarizadores y anillos adaptadores, son posibles diferentes modos de iluminación.
  • Sin mantenimiento, con una vida útil de 50 000 horas para LED blancos.
  • Temperatura LED controlada activamente.
  • Anillo de luz de campo oscuro adaptable a distintos diámetros de objetivos y distancias de trabajo.
  • Anillo de luz delgado único ajustable para varias distancias de trabajo y campo oscuro.
  • El anillo de luz segmentado consta de 4 segmentos UV y 4 segmentos LED blancos.
  • Versiones dedicadas compatibles con revólveres objetivos.
  • El anillo de luz ultravioleta permite la conmutación electrónica entre campo brillante y UV.
  • Conjunto de difusor y filtro polarizador disponible, debe pedirse por separado.
  • Se puede montar directamente en el objetivo del microscopio.
  • Disponemos de adaptadores para diferentes diámetros de objetivos que deben pedirse por separado.
  • El controlador VisiLED debe pedirse por separado.
Especificaciones
Tipo Anillo de luz segmentado
Línea de productos VisiLED
Descripción LED de luz blanca y UV S80-55 UV
Diámetro (imperial) 4,5 in
Diámetro (métrico) 114 mm
Diámetro interior (métrico) 66 mm
Para utilizar con (aplicación) Examen forense de documentos, detección de grietas o examen de pinturas y barnices
Para utilizar con (equipo) Controlador VisiLED MC1100
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25 mm
Incluye Filtro de protección UV LP435 incluido
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Tipo de iluminación LED
Intervalo (Lux) 100 klx (WD 75 mm), 160 W/ m²