Descripción
- Diseño ergonómico delgado.
- Iluminación homogénea.
- LED especialmente seleccionados.
- Atenuación extrafina.
- Cinco modos de segmento posibles: círculo completo, semicírculo, cuarto de círculo, segmento doble y cuatro segmentos.
- En combinación con accesorios como difusores, juegos polarizadores y anillos adaptadores, son posibles diferentes modos de iluminación.
- Sin mantenimiento, con una vida útil de 50 000 horas para LED blancos.
- Temperatura LED controlada activamente.
- Anillo de luz de campo oscuro adaptable a distintos diámetros de objetivos y distancias de trabajo.
- Anillo de luz delgado único ajustable para varias distancias de trabajo y campo oscuro.
- El anillo de luz segmentado consta de 4 segmentos UV y 4 segmentos LED blancos.
- Versiones dedicadas compatibles con revólveres objetivos.
- El anillo de luz ultravioleta permite la conmutación electrónica entre campo brillante y UV.
- Conjunto de difusor y filtro polarizador disponible, debe pedirse por separado.
- Se puede montar directamente en el objetivo del microscopio.
- Disponemos de adaptadores para diferentes diámetros de objetivos que deben pedirse por separado.
- El controlador VisiLED debe pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anillo de luz LED de campo brillante |
| Línea de productos | VisiLED |
| Descripción | Campo brillante intensivo S40-75 |
| Diámetro (imperial) | 3,6 in |
| Diámetro (métrico) | 92 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 66 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Una amplia variedad de tareas, desde las ciencias de la vida hasta aplicaciones industriales |
| Para utilizar con (equipo) | Controlador VisiLED MC1100 o MC1500 |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Mostrar más |