Learn More
Motic™ Bombilla de repuesto para microscopio
Descripción
- Bombilla de repuesto para microscopio
- LED
- 20mA
- 3,5V
- 70 mW
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bombilla de repuesto |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tensión | 3,5 V |