Learn More
Motic™ Portaobjetos de calibración de 4 puntos
Código de producto. 11752656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11752656 1 unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 11752656 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101002300142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.85€
    27.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5.85€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Utilizar con el software Motic™ Images Plus 2.0. El portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic™ presenta diámetros de 0,7 mm, 0,15 mm, 0,6 mm y 1,5 mm
  • Para su uso con el software Motic™ Images Plus 2.0 para la calibración
  • Incluye 4 diámetros: 0,7 mm, 0,15 mm, 0,6 mm y 1,5 mm
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Tipo Portaobjetos de calibración
Diámetro (métrico) 0,07, 0,15, 0,6, 1,5 mm
Cantidad 1 unidad