Learn More
Motic™ Placa de tinte lambda
Descripción
Retarda la luz por una onda completa. Para su uso con los siguientes microscopios Motic™:
- Panthera TEC POL Binocular
- Panthera TEC POL Trinocular
- Panthera TEC POL Epi Binocular
- Panthera TEC POL Epi Trinocular
- Panthera TEC POL Digital
- Panthera TEC POL Epi Digital
- Panthera TEC POL (i)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de onda |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Luz de microscopio de retardo |
| Para utilizar con (equipo) | Motic TEC Microscopios POL |