Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Material | Polystyrene, Poliestireno |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Esterilidad | No estéril, Non-sterile |
| Desechables | Un solo uso |
| Color | White |
| Dimensiones (L x An) | 200 x 80 mm |
| Diámetro del mango (imperial) | 4.72 in. |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Diámetro del mango (métrico) | 120 mm |
| Show More |