Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fuente de luz fría LED KL 300
Código de producto. 12599816 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (Lux):
80 Lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (Lux) Tamaño de la unidad
12599816 80 Lm cada uno
1 options
Código de producto. 12599816 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 120300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    400.00€ / paquete de 1
    Ahorro 51.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
La innovadora fuente de luz LED de fibra óptica utiliza luz fría para iluminar todo tipo de objetos en las ciencias biológicas y aplicaciones industriales. El brillo equivalente a una lámpara halógena de 30 vatios es ideal como sistema de iluminación estándar para los requisitos de inspecciones de rutina y educación.
  • Flujo luminoso de 80 lm.
  • Sin ventilador, funcionamiento silencioso.
  • Diseño ergonómico compacto.
  • Se puede montar directamente sobre el soporte o pilar.
  • Adaptadores disponibles para todos los soportes y versión independiente.
  • El soporte de montaje debe pedirse por separado.
  • Fuente de alimentación de amplio rango incluida con sistema de enchufe de clip internacional.
  • Las guías de luz o anillos de luz de fibra óptica deben pedirse por separado.
Especificaciones
Tipo Fuente de luz fría
Certificaciones/conformidad Certificado CE, Clase B EMC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 107 x 114 x 61 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Guías de luz flexibles de fibra óptica SCHOTT, cuellos de cisne o luces anulares con diámetro de guía de luz activa de máx. 6 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (imperial) 2,4 in
Altura (métrico) 61 mm
Incluye Fuente de alimentación de amplio rango con sistema de enchufe internacional clip
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Longitud (imperial) 4,2 in
Longitud (métrico) 107 mm
Tipo de iluminación 1 LED blanco de alta potencia
Intervalo (Lux) 80 Lm
Tensión 100/240 V
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 114 mm