Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fuente de luz LED KL2500 con guía de luz de cuello de cisne y enchufe europeo
Código de producto. 17374323 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bombilla:
Varios LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bombilla Tamaño de la unidad
17374323 Varios LED cada uno
1 options
Código de producto. 17374323 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 250400+400051+154202
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conjunto compuesto por fuente de luz LED KL2500, guía de luz de cuello de cisne de fibra óptica de 2 brazos y cable de alimentación UE
  • Flujo luminoso de 1100 lm
  • Motor de luz blanca patentado
  • Diseño ergonómico y compacto
  • Atenuación continua del 0 al 100 %
  • Opción de atenuación extrafina, pasos de hasta 0,1 %
  • Conectividad SUSB
  • Deslizador de filtro de dos posiciones
  • Ventilador de bajo ruido
  • Fuente de alimentación de amplio rango
  • Guía de luz de cuello de cisne con diseño ecológico Puravis™ fibra óptica
  • La colocación precisa ofrece un control completo de la colocación de la luz
  • Las ramificaciones del cuello de cisne se colocan en direcciones opuestas para crear iluminación de cerca sin sombras
  • Reajuste con facilidad
Spezifikation
Tipo Conjunto de iluminación que incluye fuente de luz, guía de luz y cable de alimentación
Tipo de bombilla Varios LED
Certificaciones/conformidad Certificado CE, Clase B EMC
Diámetro (métrico) Cable de fibra óptica activa con guía de luz de cuello de cisne de 4,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 114 x 231 x 137 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Frecuencia 47/63 HZ
Incluye Fuente de luz, Fuente de alimentación, Cable de alimentación y Guía de luz
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Longitud (métrico) Guía de luz de cuello de cisne de 600 mm / Cable de alimentación de 1,8 m
Tipo de iluminación Indicadores LED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.