Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fuente de luz fría KL 1500 HAL
Código de producto. 15318735 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bombilla:
Halógeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bombilla Tamaño de la unidad
15318735 Halógeno cada uno
1 options
Código de producto. 15318735 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 150700
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El KL 1500 HAL es una fuente de luz halógena profesional de color neutro para iluminación de fibra óptica. Con el espectro halógeno completo de 150 vatios del CRI 100, está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo para mediciones de color críticas.
CRI 100 ofrece el mejor rendimiento en lo que respecta a las mediciones de color fundamentales en aplicaciones de ciencias de la vida e industriales:
  • Flujo luminoso de 600 lm.
  • Iluminación de alta frecuencia de 20 kHz.
  • Óptica oscilante para homogeneización de la salida de luz.
  • Enclavamiento del sensor en el zócalo de la guía de luz.
  • Ventilador de ruido ultrabajo.
  • Pantalla LCD.
  • Corredera de filtro de dos posiciones.
  • El cable de alimentación específico del país debe pedirse por separado.
  • Las guías de luz flexibles o de cuello de cisne de fibra óptica o los anillos de luz o líneas de luz deben pedirse por separado.
Especificaciones
Tipo Fuente de luz fría halógena de fibra óptica
Tipo de bombilla Halógeno
Certificaciones/conformidad Certificado CE, Clase B EMC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 286 x 147 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Guías de luz flexibles de fibra óptica SCHOTT, cuellos de cisne, líneas de luz o anillos de luz con un diámetro de guía de luz activa de máx. 9 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (imperial) 5,8 in
Altura (métrico) 147 mm
Incluye Fuente de alimentación sin cable de alimentación
Vida útil de la lámpara 1500 h (ECO); 150 h (BOOST)
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Tipo de iluminación Halógeno
Tensión 100/240 V
Vataje 150 w
Anchura (imperial) 11,3 in
Anchura (métrico) 286 mm