Learn More
Micronova™ Fundas y herramienta para aisladores
BIOPHARMA
Código de producto. 13118665 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13118665 Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado cada uno
1 options
Código de producto. 13118665 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ITC119NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.35€
    6.00€ / paquete de 1
    Ahorro 0.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El adaptador de recambio angulado con pivotes que giran 360° funciona con una amplia gama de fundas de mopa para limpiar y desinfectar eficazmente aisladores, campanas extractoras, RABS y equipos pequeños en entornos limpios y controlados.
Se coloca sobre los adaptadores de fregona de las series QDIT y QPIT. Las fundas Micronova™ Isolator Tool™ son lavables, esterilizables en autoclave y reutilizables.
La herramienta para aisladores de Micronova está disponible en una selección de placas de acero inoxidable o de plástico; y las fundas de mopa están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido. Diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance.
  • Herramienta para aisladores con variedad de elección de fundas
  • Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
  • Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
  • Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
  • El adaptador de acero inoxidable (QDIT) está diseñado para su uso con mangos QD de la serie SSU.
  • El adaptador de plástico (QPIT) está diseñado para usarse con mangos roscados ACME.
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Tipo de producto Funda de herramienta de limpieza para aisladores
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Un adaptador para herramientas para aisladores de 23 cm (9 pulg) de ancho, 50 fundas NovaPoly™ y un mango de acero inoxidable de 30,5 cm (12 pulg) de longitud
Para utilizar con (equipo) Adaptadores de fregona para salas limpias de las series QDIT y QPIT
Color-coded No
Material Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado