Learn More
Contec™ Bolsa de eliminación de residuos irradiada para herramienta de retirada de fregona
BIOPHARMA
Código de producto. 16253972 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
LDPE
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16253972 LDPE paquete de 80
1 options
Código de producto. 16253972 Proveedor Contec™ N.º de proveedor BNBG0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    268.40€ / paquete de 80
    Ahorro 40.60€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Bolsa de eliminación irradiada para herramienta de extracción de cabezal de trapeador.
  • Admite recambios de fregona usados.
  • Se pueden desechar fácilmente sin necesidad de tocarlos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Herramienta para quitar la mopa
Material LDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Descripción Bolsa de eliminación de residuos irradiada para herramienta de retirada de recambios de fregona
Desechables Un solo uso
Cantidad 80 bolsas/caja
Esterilidad Estéril