Learn More
Eppendorf Servicios IQ/OQ GxP
Código de producto. 32215727 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitador calefactor
Agitador de calefacción/refrigeración
Agitador incubador S41i
CellXpert 170(i)
CellXpert CS220
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
32215727 CellXpert CS220 cada uno
17191056 Agitador incubador S41i cada uno
17101066 CellXpert 170(i) cada uno
17121066 Agitador calefactor cada uno
17131066 Agitador de calefacción/refrigeración cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 32215727 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 0082050302
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La instalación y la cualificación operativa aseguran que el instrumento se instale conforme a las especificaciones de Eppendorf dentro de protocolos de prueba definidos.
  • Comprobación del estado de entrega y del entorno de instalación
  • Configuración inicial, comprobaciones funcionales (según especificaciones del fabricante) y de seguridad
  • Informe detallado de CI
  • Prueba de las funciones de notificación y alerta
  • Verificación de los parámetros del instrumento (según las especificaciones del fabricante)
  • Informe detallado de OQ
  • Gestión de la lista de desviaciones/gestión
  • Aprobación firmada por el técnico de atención al cliente y servicio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) CellXpert CS220
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ