Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de pruebas de obra específicos del dispositivo (1 valor de temperatura), para Uf260Ts
Código de producto. 16304137 Tienda Memmert Productos
Código de producto. 16304137 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UF260TSD00127
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Incluye un estudio de distribución de la temperatura para un valor de temperatura de selección libre.
  • Documento IQ/OQ con datos de pruebas de obra para cámara
  • 9 puntos de medición (tamaño 30), 27 puntos de medición (tamaños 55 - 1060) según DIN 12880:2007-05 (valores de temperatura adicionales a petición), lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
Tipo de producto Documento IQ/OQ