Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de pruebas de obra específicos del dispositivo (valor de temperatura y vacío), para Vo101
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Estudio de distribución de la temperatura para 5 puntos de medición según DIN 12880:2007-05 como asistencia para la validación por parte del cliente (solo VO, VOcool) válido para un estante térmico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lista de comprobación OQ |