Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de pruebas de obra específicos del dispositivo (valor de temperatura y humedad), para Hcp105
Tienda Memmert ProductosDescripción
Includes
Datos de pruebas de obra, estudio de distribución de la temperatura
- Documento IQ/OQ con datos de pruebas de obra para cámara
- 27 puntos de medición según DIN 12880:2007-05, lista de comprobación PQ como asistencia para validación por parte del cliente (modelos HPP e ICH)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cámara climática constante modelos 110, 260, 750 |
| Tipo de producto | Documento IQ/OQ |
| Para utilizar con (aplicación) | Un valor de temperatura y humedad de selección libre para 27 puntos de medición según DIN 12880:2007-05 |