Descripción
- Incluye una encuesta de distribución de temperatura con 9 puntos de medición de temperatura (tamaño 30) y 27 puntos de medición (tamaños 55 a 1060) según DIN 12880:2007-05 (otros valores de temperatura a demanda)
- Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UN75plus |
| Tipo de producto | Documento IQ/OQ |
| Incluye | Datos de prueba |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?