Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de prueba para UN450plus
Código de producto. 17500226 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UN450plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17500226 Estufa UN450plus cada uno
1 options
Código de producto. 17500226 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UN450plusD00127
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Documento IQ/OQ con encuesta de distribución de temperatura para un valor de temperatura que se puede seleccionar de forma libre.
  • Incluye una encuesta de distribución de temperatura con 9 puntos de medición de temperatura (tamaño 30) y 27 puntos de medición (tamaños 55 a 1060) según DIN 12880:2007-05 (otros valores de temperatura a demanda)
  • Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UN450plus
Tipo de producto Documento IQ/OQ
Incluye Datos de prueba