Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de prueba para UF450
Código de producto. 17589335 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para su uso con: UF450
Código de producto.
17589335 Para su uso con: UF450
1 options
Código de producto. 17589335 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UF450D00127
Documento IQ/OQ con encuesta de distribución de temperatura para un valor de temperatura que se puede seleccionar de forma libre.
  • Incluye una encuesta de distribución de temperatura con 9 puntos de medición de temperatura (tamaño 30) y 27 puntos de medición (tamaños 55 a 1060) según DIN 12880:2007-05 (otros valores de temperatura a demanda)
  • Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UF450
Tipo de producto Documento IQ/OQ
Incluye Datos de prueba