Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Power
Product Code. 10192003
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija múltiple
S7
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipos de conector unitSize
10192003 S7 cada uno
11304223 Clavija múltiple cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10192003 Supplier METTLER TOLEDO™ Supplier No. 51343110
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un electrodo de pH de vidrio con un sensor de temperatura integrado que incorpora el sistema de referencia SteadyForce™, que se presuriza para evitar que la junta se obstruya.
  • Para usar con METTLER TOLEDO SevenExcellence y SevenCompact metros así como otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Gestión inteligente de sensores (ISM ) Los electrodos capturan y guardan datos de calibración, que luego son reconocidos automáticamente por el medidor una vez conectados.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con InMotion Muestreador automático para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Ácidos y bases corrosivos
  • Muestras ricas en proteínas
  • Productos lácteos
  • Valores de pH altos
  • Alta temperatura
  • Muestras de obstrucción de juntas
  • Dispersiones poliméricas
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios& Cuidado
  • No rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
  • Almacenar en 3M KCl (51350072) o InLab Solución de almacenamiento (30111142)
  • Recomendado para usar con METTLER TOLEDO tampones (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Electrodo de pH InLab Power
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 12
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 130 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado Gel de DPA
Para utilizar con (aplicación) Altas temperaturas y medios biológicos
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Referencia interna SteadyForce
Membrana Vidrio A41
Modelo InLab™ Power
Requisitos de almacenamiento 3 mol/l KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm