Learn More
Motic™ Soporte de luz incidente/transmitida con ESD, SMZ-171
Código de producto. 15435522
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopio SMZ-171
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15435522 Microscopio SMZ-171 cada uno
1 options
Código de producto. 15435522 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101000902062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    470.00€ / paquete de 1
    Ahorro 19.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Soporte de microscopio de luz incidente/transmitida para una gran área de trabajo con función de descarga electrostática. El soporte de luz incidente/transmitida Motic™ con ESD, SMZ-171, está equipado de forma potente y tiene un funcionamiento versá
  • Soporte con área de trabajo grande.
  • Función de descarga electrostática.
  • Iluminación LED transmitida e incidente de 3 W con control de intensidad.
  • Luz transmitida con reflector inclinable (iluminación oblicua).
  • Opción para adaptar una guía de luz flexible.
  • Alimentación principal de 100 V-240 V (UL).
  • Descarga eléctrica.
  • Soporte para cabezal incluido.
  • No incluye cabezal.
Especificaciones
Tipo Soporte para microscopio de luz incidente/transmitida
Descripción Iluminación LED transmitida e incidente de 3 W con control de intensidad.
Diámetro (métrico) Diámetro ext. del soporte del cabezal:76mm
Para utilizar con (equipo) Microscopio SMZ-171
Incluye Soporte del cabezal (no incluye el cabezal), función de descarga electrostática.
Tensión 100/240 V (CE)