Learn More
Solstice Aceite de inmersión
Código de producto. 15668300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
15668300 20 mL 20 ml
1 options
Código de producto. 15668300 Proveedor Solstice N.º de proveedor 1097620ML
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
UV transparente, sin fluorescencia
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Densidad 1,09 g/ml a 20 °C
Cantidad 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Immersion oil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedioic acid, bis[(octahydro-4,7-methano1H-inden-5-yl)methyl] ester,benzyl benzoate