Learn More
Leica Microsystems Aceite de inmersión para microscopios
Código de producto. 11944399
Cambiar vista
Click to view available options
Índice de refracción:
Tipo F
Tamaño de la unidad:
10 ML
Código de producto. Índice de refracción Tamaño de la unidad
11944399 Tipo F 10 ML
1 options
Código de producto. 11944399 Proveedor Leica Microsystems N.º de proveedor 11513859
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Utilice el aceite de inmersión con el microscopio Leica™ para aumentar la capacidad de resolución y la apertura de la lente del objetivo.
  • Frasco de 10 ml
  • Para microscopios Leica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Aceite de inmersión
Tipo de empaquetado 1/Paq.
Cantidad 10 mL
Índice de refracción Tipo F
Tamaño 10mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Type F Immersion liquid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.