Learn More
Leica™ Cámara de alta definición inalámbrica ICC50 W
Descripción
- Modo WiFi para enviar de forma inalámbrica una imagen de alta definición directamente a su dispositivo móvil para la anotación independiente y la captura de imágenes por parte de varios estudiantes
- Descargue la aplicación Leica AirLab para la configuración de la cámara, anotaciones, mediciones, captura de imágenes y uso compartido en correo electrónico, carpetas de fotografías u otras conexiones de redes sociales.
- Modo USB para conectarse directamente por cable al PC y así obtener una imagen en directo más rápida de objetos en movimiento
- Leica ICC50 W es compatible con la gama completa de módulos de software de adquisición de imágenes Leica para ofrecer versatilidad.
- Modo Ethernet para conectarse a su propia red y permitir que el mayor número de dispositivos móviles puedan acceder a la imagen
- Modo SD para capturar directamente en una tarjeta de memoria cuando no hay dispositivos móviles ni PC disponibles
- Conéctese siempre a una pantalla de alta definición para obtener la máxima flexibilidad.
- Mando a distancia portátil para una cómoda sintonización precisa de los ajustes de la cámara, la captura en la tarjeta SD y la visualización de la galería de imágenes guardadas en la tarjeta SD
- Leica ICC50 W se puede utilizar directamente desde los soportes Leica DM500 o Leica DM750, lo que minimiza la infraestructura y los costes. También es posible la alimentación mediante una fuente de alimentación externa o un PC.
- El diseño modular permite realizar las actualizaciones y el mantenimiento de manera sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cámara | HD inalámbrica |
| Color | 24 bits |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Incluye | Cámara, cable USB, cable HDMI, disco con software LAS EZ y Leica Acquire |
| Peso (métrico) | 700 g |