Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Código de producto. 10783497 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10783497 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10649215 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10221325 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10241085 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10659945 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10582065 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10161023 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10019382 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10718063 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10150593 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10140593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10662474 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10776153 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | paquete de 3 |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10008902 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10572255 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10364603 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10190873 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10541105 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10513795 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10715793 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11548280 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10486693 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10736734 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10582635 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 PCS |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10119574 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10572635 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10324223 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10375203 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
- El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
- Ofrece una retención superior de compuestos polares
- Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
- Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
- Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
- Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho protector, 4/paq. |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Forma de partícula | Fully Porous |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Cantidad | Pack of 4 |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | aQ C18 |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 12% |
| Con desactivación terminal | Polar |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.