Learn More
Contec™ HydroPure™ con agua purificada
BIOPHARMA
Código de producto. 15517171 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 paq.
6/Paq.
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
15517171 Frasco con tapón 2 paq. 2 botellas
15567171 Frasco de pulverización 6/Paq. 6 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15517171 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SBC56HP
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Diseñadas para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
Diseñadas para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
  • Composición: Peróxido de hidrógeno al 6 % en agua
  • Se puede aplicar directamente sobre la superficie, proporcionando una cobertura uniforme
  • Filtrado en 0,22 micrómetros bajo flujo de aire de grado A.
  • Elimina físicamente los contaminantes
  • Suficiente actividad esporicida para áreas de grado A / B
  • Baja concentración de residuos, permite suprimir la etapa de eliminación de residuos con alcohol o agua.
  • Sometido a radiación gamma
  • Tamaño de gota grande
  • Facilita la desinfección por transferencia en aisladores y RABS
  • El mismo grado que cuando se utiliza peróxido de hidrógeno vaporizado
  • Bolsa triple o doble en envase con rotura lineal
  • No corrosivo
Aplicaciones:
  • Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente con agua purificada
Formulario Líquido
pH Desde 6,5 hasta 7,5
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Peróxido de hidrógeno y agua purificada (EP)
Concentración Peróxido de hidrógeno al 6 % en agua purificada
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Utilizado en la industria farmacéutica
Cantidad 2 paq.
Volumen (imperial) 136 oz
Volumen (métrico) 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC STERILE HYDROPURE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION