Learn More
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech®
Description
120-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-38-500UG). Recombinant Human R-Spondin-1 is a 26.7 kDa protein consisting of 243 amino acid residues. Due to glycosylation, R-Spondin-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 40.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | Q2MKA7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity, Control |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 284654 |
| Peso molecular | 26.7 kDa |
| Nombre | Human R-Spondin 1 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.