Description
The functional human GDNF ligand is a disulfide-linked homodimer consisting of two 15 kDa polypeptide chains called monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, including Cys-101, which is used for inter-chain disulfide bridging, and others that are involved in the intramolecular ring formation known as the cysteine-knot configuration. The calculated molecular weight of Recombinant Human GDNF is 30.4 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Número de acceso | P39905 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity, Control, Western Blot Control |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 2668 |
| Peso molecular | 30.4 kDa |
| Nombre | Human GDNF |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.