Learn More
R&D Systems™ HTD2 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18607306 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607306 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607306 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP317969PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 109703458
Peso molecular M.W. (Theoretical): 27 kDa
Cantidad 0,1 mL
Requisitos de almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen 3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase, EC 4.2.1.59, HsHTD2, hydroxyacyl-thioester dehydratase type 2, mitochondrial
Símbolo de gen HTD2
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-17969It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL.For current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión HTD2