Learn More
Olympus™ Soporte para estereomicroscopio de enfoque SZ2-ST
Descripción
- Capacidad ESD
- Tomas de tierra
- Pinzas para platina
- Adecuado para microscopios SZ
- Guía de bola de cremallera y piñón
- Tensión de rotación del mando ajustable
- Sistema de iluminación oblicua montable
- Soporte de iluminación transmitida montable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Platina para estereomicroscopio |
| Descripción | Recorrido de enfoque:120mm |
| Diámetro (métrico) | Placa de platina:100mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios de SZ |
| Cantidad | 1 unidad |