Learn More
Descrizione
- Ahorra tiempo y trabajo como sustituto para diálisis
- Se pueden utilizar de dos a cuatro columnas en serie para tamaños de muestra de 30 a 60 ml
- Compatible con una bomba de laboratorio o un sistema de cromatografía
- Los accesorios son de 1/16 in para una fácil conexión a AKTAdesign sistemas
- El intervalo de pH a largo plazo y de trabajo es de 2 a 13
- Caudal máximo: 15mL/min.
Specifica
Specifica
| Descripción | HiPrep 26/10 Desalting son columnas de 53 ml, prácticas y fáciles de usar, preenvasadas con Sephadex G-25 Resina fina para desalinización e intercambio de tampones. |
| Tipo de producto | HiPrep 26/10 Desalinización |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba de laboratorio o sistema de cromatografía, por ejemplo, con diseño AKTA |
| Tamaño de partículas | >20 μm (seco), 17 a 132 μm (mojado) |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 1,02 in |
| Volumen de la cama (métrico) | 53 ml |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % |
| Diameter (Metric) Inner Column | 26 mm |
| Desechables | Reutilizables |
| Cantidad | 4 x 53 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16,5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?