Learn More
Cytiva Columnas de desalinización HiPrep™ 26/10
Código de producto. 10460505 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10460505 1 x 53 mL 1 PCS
10470505 4 x 53 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10460505 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17508701
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan desalinización e intercambio de tampones fiables y reproducibles con tamaños de muestra de hasta 15 ml por columna. Cytiva HiPrep La columna de desalinización 26/10 es una columna práctica y fácil de usar, preenvasada en un contenedor de 53 ml. Sephadex G-25 Fino para desalinización e intercambio de tampones.
  • Ahorra tiempo y trabajo como sustituto para diálisis
  • Se pueden utilizar de dos a cuatro columnas en serie para tamaños de muestra de 30 a 60 ml
  • Compatible con una bomba de laboratorio o un sistema de cromatografía
  • Los accesorios son de 1/16 in para una fácil conexión a AKTAdesign sistemas
  • El intervalo de pH a largo plazo y de trabajo es de 2 a 13
  • Caudal máximo: 15mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiPrep 26/10 Desalting son columnas de 53 ml, prácticas y fáciles de usar, preenvasadas con Sephadex G-25 Resina fina para desalinización e intercambio de tampones.
Tipo de producto HiPrep 26/10 Desalinización
Para utilizar con (equipo) Bomba de laboratorio o sistema de cromatografía, por ejemplo, con diseño AKTA
Tamaño de partículas >20 μm (seco), 17 a 132 μm (mojado)
Diámetro interior de la columna (imperial) 1,02 in
Volumen de la cama (métrico) 53 ml
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 26 mm
Desechables Reutilizables
Cantidad 1 x 53 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep 26/10 Desalting
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol