Learn More
Zeiss™ Iluminador HBO 100
Código de producto. 11835440
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Iluminador HBO 100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11835440 Iluminador HBO 100 cada uno
1 options
Código de producto. 11835440 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4230119901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5302.50€
    3435.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1867.50€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Dispone de alineación automática de la lámpara
  • Iluminador HBO 100
  • Con colector y soporte de lámpara
  • Incluye filtro reflectante de calor
  • Alineación automática de la lámpara
Especificaciones
Tipo Iluminador HBO 100
Descripción Dispone de alineación automática de la lámpara
Para utilizar con (equipo) Microscopios Zeiss
Incluye Montaje de lámpara y colector